Imprimer
Zirconyle nitrate hydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 638 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Zirconyle nitrate hydraté
Zirconyle nitrate hydraté
Formule: N₂O₇Zr·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149896
Numéro CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II