Imprimer
Zinc molybdate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN38974-25G IN38974-5G
APOSIN38974-25GEA 0 EUR
APOSIN38974-25G APOSIN38974-5G
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Formule: MoO₄Zn
Point de fusion: >700 °C
Densité: 4,3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049622
Numéro CAS: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8