Imprimer
Nitrate de zinc (II) hydraté 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 319 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Nitrate de zinc (II) hydraté 99.99%
Nitrate de zinc (II) hydraté
Formule: N₂O₆Zn·H₂O
Point de fusion: 36 °C
Densité: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149888
Numéro CAS: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
ONU: 1514
ADR: 5.1,II