Imprimer
Yttrium (III) oxyde 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 416 EUR
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
Yttrium (III) oxyde 99.999%
Yttrium (III) oxyde
Formule: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C
Point de fusion: 2410 °C
Densité: 4.84 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5