Imprimer
Trioxyde de tungstène 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tungsten (VI) oxide
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 161 EUR
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
Trioxyde de tungstène 99+%
Trioxyde de tungstène
Formule: O₃W
MW: 231.84 g/mol
Point de fusion: 1473 °C
Densité: 7.16 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011466
Numéro CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947