Imprimer
Etain (IV) chlorure 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3649-100G IN3649-25G
APOSIN3649-100GEA 0 EUR
APOSIN3649-100G APOSIN3649-25G
Etain (IV) chlorure 99.99%
Etain (IV) chlorure
Formule: Cl₄Sn
Point d'ébullition: 114 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 2,226 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
ONU: 1827
ADR: 8,II