Imprimer
Etain (II) chlorure, anhydre 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 79.9 EUR
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Etain (II) chlorure, anhydre 98%
Etain (II) chlorure
Formule: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Point d'ébullition: 652 °C
Point de fusion: 247 °C
Densité: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861