Imprimer
Fluorure de terbium (III) 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 343 EUR
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Fluorure de terbium (III) 99,9%
Fluorure de terbium (III)
Formule: TbF₃
MW: 215.92 g/mol
Point d'ébullition: 2277
Point de fusion: 1172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049572
Numéro CAS: 13708-63-9