Imprimer
Tellure 99.999+%, en morceaux
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3433-100G IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA 290 EUR
APOSIN3433-100G APOSIN3433-500G
Tellure 99.999+%, en morceaux
Tellure
Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C
Point de fusion: 449,5 °C
Densité: 6,24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III