Imprimer
Oxyde de strontium 99,5%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 551 EUR
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Oxyde de strontium 99,5%
Oxyde de strontium
Formule: SrO
Point de fusion: 2430 °C
Densité: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049558
Numéro CAS: 1314-11-0