Imprimer
Sodium iodure, anhydre 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 0 EUR
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
Sodium iodure, anhydre 99+%
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1304 °C
Point de fusion: 661 °C
Densité: 3,67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III