Imprimer
Sodium métabisulfite
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium disulfiteSodium pyrosulfite
APOSIN3247-500GEA 94.5 EUR
APOSIN3247-500G
Sodium métabisulfite
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0