Imprimer
Chlorure de scandium (III), anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 0 EUR
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Chlorure de scandium (III), anhydre 99,9%
Chlorure de scandium (III)
Formule: Cl₃Sc
Point de fusion: 960 °C
Densité: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011221
Numéro CAS: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1