Imprimer
Potassium trimethylsilanolate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
IN2946-100G IN2946-25G
APOSIN2946-100GEA 186 EUR
APOSIN2946-100G APOSIN2946-25G
Potassium trimethylsilanolate 90%
Potassium trimethylsilanolate
Formule: C₃H₉KOSi
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013421
Numéro CAS: 10519-96-7
ONU: 3263
ADR: 8,II