Imprimer
Potassium nitrate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 EUR
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Potassium nitrate 99,9%
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733