Imprimer
Acide periodique 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
IN2845-5G IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA 43.5 EUR
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G
Acide periodique 99+%
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
MW: 227.94 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Point de fusion: 122…130 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 13,07248