Imprimer
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2823-1G IN2823-25G IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA 0 EUR
APOSIN2823-1G APOSIN2823-25G APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formule: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013310
Numéro CAS: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III