Imprimer
Palladium (II) chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Palladium dichloride
IN2804-1G IN2804-5G IN2804-250MG
APOSIN2804-1GEA 0 EUR
APOSIN2804-1G APOSIN2804-5G APOSIN2804-250MG
Palladium (II) chlorure 98%
Palladium (II) chlorure
  • Less volume needed than for ethanol precipitation
  • Useful for precipitations with large sample volumes
Formule: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Point de fusion: 678…680 °C
Densité: 4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
Merck Index: 13,07058