Imprimer
Niobium (V) oxyde 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2773-100G IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA 0 EUR
APOSIN2773-100G APOSIN2773-500G
Niobium (V) oxyde 99.99%
Niobium (V) oxyde
Formule: Nb₂O₅
Point de fusion: 1485 °C
Densité: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011128
Numéro CAS: 1313-96-8