Imprimer
Nickel (II) chlorure hexahydraté 99,95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 342 EUR
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Nickel (II) chlorure hexahydraté 99,95%
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Point de fusion: 140
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529