Imprimer
Néodyme (III) oxyde 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 659 EUR
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Néodyme (III) oxyde 99.999%
Néodyme (III) oxyde
Formule: Nd₂O₃
MW: 336.48 g/mol
Point d'ébullition: 3760 °C
Point de fusion: 2272 °C
Densité: 7.24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011134
Numéro CAS: 1313-97-9
Merck Index: 14,06450