Néodyme 99,9%, en poudre –40 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
IN2620-10G
IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA
625
EUR
APOSIN2620-10G
APOSIN2620-50G
Néodyme 99,9%, en poudre –40 mesh
Néodyme
Formule:
Nd MW: 144.24 g/mol Point d'ébullition: 3074 °C Point de fusion: 1021 °C Densité: 7 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011130 Numéro CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 ONU: 3089 ADR: 4.1 II |