Imprimer
Lithium bromure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 43.5 EUR
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Lithium bromure 99%
Lithium bromure
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3.46 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8