Imprimer
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
IN2059-250G IN2059-100G IN2059-1KG IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA 109 EUR
APOSIN2059-250G APOSIN2059-100G APOSIN2059-1KG APOSIN2059-50G
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Densité: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
ONU: 3260
ADR: 8 II