Imprimer
Gadolinium (III) chlorure hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 319 EUR
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Gadolinium (III) chlorure hexahydraté 99,9%
Trichlorure de gadolinium hexahydraté
Formule: Cl₃Gd·6H₂O
Densité: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149732
Numéro CAS: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6