Imprimer
Tribromure d'europium 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 1050 EUR
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Tribromure d'europium 99.99%
Tribromure d'europium
Formule: Br₃Eu
MW: 391.67 g/mol
Point de fusion: 702 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13759-88-1