Imprimer
Trichlorure d'erbium hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 0 EUR
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Trichlorure d'erbium hexahydraté 99,9%
Trichlorure d'erbium hexahydraté
Formule: Cl₃Er·6H₂O
Point de fusion: 774 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149693
Numéro CAS: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0