Imprimer
Trinitrate de dysprosium pentahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
IN1651-100G IN1651-25G
APOSIN1651-100GEA 499 EUR
APOSIN1651-100G APOSIN1651-25G
Trinitrate de dysprosium pentahydraté 99,9%
Trinitrate de dysprosium pentahydraté
Formule: DyN₃O₉·5H₂O
MW: 438.59
Point de fusion: 88.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149683
Numéro CAS: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
ONU: 1477
ADR: 5.1 III