Dysprosium 99,9%, copeaux
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
IN1612-10G
IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA
0
EUR
APOSIN1612-10G
APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, copeaux
Formule:
Dy Point d'ébullition: 2335 °C Point de fusion: 1409 °C Densité: 8,54 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010982 Numéro CAS: 7429-91-6 ONU: 3089 ADR: 4.1,II |