Imprimer
Chrome (III) nitrate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 473 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Chrome (III) nitrate 99,9%
Chrome (III) nitrate
Formule: CrN₃O₉
MW: 238.01 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1.8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13548-38-4
ONU: 2720
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02282