Imprimer
Cérium (IV) sulfate tétrahydraté 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 0 EUR
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Cérium (IV) sulfate tétrahydraté 99%
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté
Formule: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Densité: 3,91 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 10294-42-5
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,III