Imprimer
Bismuth (III) oxyde 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 161 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Bismuth (III) oxyde 99.999%
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Point d'ébullition: 1890 °C
Point de fusion: 817 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
Merck Index: 13,01273