Imprimer
Dibismuth molybdenum hexaoxide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1246-250G IN1246-50G IN1246-1KG
APOSIN1246-250GEA 427 EUR
APOSIN1246-250G APOSIN1246-50G APOSIN1246-1KG
Dibismuth molybdenum hexaoxide 99%
Dibismuth molybdenum hexaoxide
Formule: Bi₂MoO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064779
Numéro CAS: 13565-96-3
EINECS: 236-955-7