Imprimer
Barium thiocyanate trihydrate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1225-25G IN1225-500G
APOSIN1225-25GEA 132 EUR
APOSIN1225-25G APOSIN1225-500G
Barium thiocyanate trihydrate 99%
Barium thiocyanate trihydrate
Formule: Ba(SCN)₂·3H₂O
MW: 307.55 g/mol (253.49 anhy)
Densité: 2.286 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150182
Numéro CAS: 68016-36-4
ONU: 1564
ADR: 6.1 III