Imprimer
Baryum nitrate 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 0 EUR
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Baryum nitrate 99.999%
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
Point de fusion: 592 °C (déc.)
Densité: 3,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,I