Imprimer
Baryum hydroxyde octahydraté 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 161 EUR
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Baryum hydroxyde octahydraté 99.99%
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Point d'ébullition: 780
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
ONU: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980