Imprimer
Ethanolate d'antimoine(III) 99.99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 915 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Ethanolate d'antimoine(III) 99.99+%
Ethanolate d'antimoine(III)
Formule: C₆H₁₅O₃Sb
MW: 256.94 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/11mmHg
Densité: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015123
Numéro CAS: 10433-06-4