Imprimer
Antimoine (V) chlorure 99.995%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1114-250G IN1114-50G
APOSIN1114-250GEA 0 EUR
APOSIN1114-250G APOSIN1114-50G
Antimoine (V) chlorure 99.995%
Antimoine (V) chlorure
Formule: Cl₅Sb
Point d'ébullition: 79 °C/22mmHg
Point de fusion: 2,8 °C
Densité: 2,358 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011213
Numéro CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
ONU: 1730
ADR: 8,II