Imprimer
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
IN1042-2.5KG IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA 232 EUR
APOSIN1042-2.5KG APOSIN1042-500G
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté ACS
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Point de fusion: 92 °C
Densité: 1.757 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373