Zinc 98%, poussière max. 10 μm
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
IN1013-100G
IN1013-500G
APOSIN1013-100GEA
21.9
EUR
APOSIN1013-100G
APOSIN1013-500G
Zinc 98%, poussière max. 10 μm
Zinc
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formule:
Zn Point d'ébullition: 907 °C Point de fusion: 420 °C Densité: 7.133 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011291 Numéro CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 ONU: 3077 ADR: 9+EHS,III |