Imprimer
Acide vanillique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 36.4 EUR
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Acide vanillique
Acide vanillique
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 208…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8