Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 29 EUR
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
ONU: 2372
ADR: 3 II