Imprimer
Thapsigargin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-(((Z)-2-methylbut-2-enoyl)oxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
BIT4520-10MG BIT4520-1MG BIT4520-5MG
APOSBIT4520-10MGEA 848 EUR
APOSBIT4520-10MG APOSBIT4520-1MG APOSBIT4520-5MG
Thapsigargin
Thapsigargin
Potent calcium releaser
Formule: C₃₄H₅₀O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083511
Numéro CAS: 67526-95-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III