Imprimer
Trizma(R) maleate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT3097-100G BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA 0 EUR
APOSBIT3097-100G APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
  • Buffer
Formule: C₈H₁₅NO₇
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 72200-76-1
EINECS: 276-455-6