Imprimer
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
BIT3086-25G BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA 62.5 EUR
APOSBIT3086-25G APOSBIT3086-50G
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Point de fusion: 249…251 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815