TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
BIT3005-100G
BIT3005-1KG
BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA
29
EUR
APOSBIT3005-100G
APOSBIT3005-1KG
APOSBIT3005-250G
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99%
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
- Assay (by titration) >99%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formule:
C₇H₁₇NO₆S Point de fusion: 230…235 °C (déc.) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007538 Numéro CAS: 29915-38-6 |