Imprimer
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT3003-100G BIT3003-1KG BIT3003-500G
APOSBIT3003-100GEA 52.2 EUR
APOSBIT3003-100G APOSBIT3003-1KG APOSBIT3003-500G
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99%
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Biological buffer - useful range 7.0-8.2
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
U.S Patent No 4,169,950 (To Research Organics)
Formule: C₇H₁₇NO₇S
Point de fusion: 220…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038352
Numéro CAS: 68399-81-5