Imprimer
Tobramycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT0802-1G BIT0802-500MG
APOSBIT0802-1GEA 203 EUR
APOSBIT0802-1G APOSBIT0802-500MG
Tobramycine
Tobramycine
Tobramycin is an aminoglycoside antibiotic and hasa bactericidal action against many gram-negative bacteria. Aminoglycosides are taken into sensitivebacterial cells by an active transport process.
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₉
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077885
Numéro CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5