Imprimer
Ticaracillin disodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT0186-1G BIT0186-500MG BIT0186-5G
APOSBIT0186-1GEA 81.2 EUR
APOSBIT0186-1G APOSBIT0186-500MG APOSBIT0186-5G
Ticaracillin disodium salt
Ticaracillin disodium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis. Highly active against gram negative bacteria such as Agrobacterium strains
Formule: C₁₅H₁₄N₂Na₂O₆S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787410
Numéro CAS: 4697-14-7