Imprimer
D(+)-Tréhalose dihydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 29 EUR
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Tréhalose dihydraté
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6